Learn More
α-Méthylcinnamaldéhyde, TRC
Code produit 30323123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323123 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323123 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA2834311G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Methylcinnamaldehyde
CAS 101-39-3
Formule moléculaire C10H10O
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
SMILES CC(=Cc1ccccc1)C=O
Nom IUPAC 2-méthyl-3-phénylprop-2-enal
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Poids de la formule 146.0732