Learn More
Méthylcyclohexane, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10091200 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10091200 1 l Flacon en verre 1L
10031180 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10225621 5 L Récipient en plastique 5L
10367701 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10091200 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126580010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108-87-2 | C7H14 | 98.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-87-2
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00001497
Clé InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, méthyle, hexahydrotoluène, cyclohexylméthane, hexahydrure de toluène, hexahydroxytoluène, toluène, hexahydro, méthylcyclohexane, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
CID PubChem 7962
Nom IUPAC méthylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Méthylcyclohexane
Note relative au nom 99%
Point de fusion -126,3°C
Densité 0.7700 g/ml
Point d’ébullition 101.0°C
Point d’éclair − 3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11CH3
Indice de réfraction 1.4210 à 1.4230
Quantité 1 l
Beilstein 05, 29
Merck Index 15, 6118
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 0.1 g/L (20°C). Autres solubilités : soluble dans l’acétone, le benzène, le tétrachlorure de carbone, l’éther, l’éthanol
Poids de la formule 98.19
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylcyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.