Learn More
Méthylcyclohexane, 99 %, grade réactif, solstice
Code produit 15647950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15647950 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15637950 1 L Flacon en verre 1L
15657950 20 L Bidon en acier inoxydable 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15647950 Fournisseur Fluka Code fournisseur M378892.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.09€
    76.93€ / 2.5L
    Économisez 16.16€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-87-2
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00001497
Clé InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
CID PubChem 7962
Nom IUPAC méthylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylcyclohexane
Point de fusion -126 °C
Couleur Incolore
Densité 0,77 g/mL à 25 °C
Point d’ébullition 100 °C à 102 °C (1,013 hPa)
Point d’éclair −4 °C (24,8 °F)
Odeur Caractéristique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11CH3
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN2296
Beilstein 505972
Poids de la formule 98,19g/mol
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylcyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methylcyclohexane