Learn More
Méthylcyclohexane, 99 %, Grade spectrophotométrique, Solstice
Code produit 15622800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15622800 2 L Flacon en verre 2L
15612800 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15622800 Fournisseur Fluka Code fournisseur 2596912L
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Qualité spectrophotométrique, 99 %
  • Les solvants de qualité spectrophotométrique sont des solvants de haute pureté fabriqués spécialement pour les applications utilisant des spectrophotomètres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-87-2
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00001497
Clé InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
CID PubChem 7962
Nom IUPAC méthylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Methylcyclohexane
Point de fusion -126 °C
Densité 0,77 g/mL à 25 °C
Point d’ébullition 100 °C à 102 °C
Point d’éclair −4 °C (24,8 °F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11CH3
Indice de réfraction 1.422
Quantité 2 L
Numéro UN UN2296
Beilstein 505972
Poids de la formule 98,19g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Spectrophotométrique
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.