Learn More
Méthylcyclohexane, TRC
Code produit 30466780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466780 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466780 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM338318500G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylcyclohexane
CAS 108-87-2
Formule moléculaire C7 H14
Quantité 500 g
Synonyme Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride
Formule InChI InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CC1CCCCC1
Nom IUPAC méthylcyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Poids de la formule 98.1096