Learn More
Méthylcyclohexane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylcyclohexane |
| CAS | 108-87-2 |
| Formule moléculaire | C7 H14 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCCCC1 |
| Nom IUPAC | méthylcyclohexane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.19 |
| Poids de la formule | 98.1096 |