Learn More
Méthyldiphénylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10501514 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10501514 100 g Flacon en verre 100g
10160762 5 g Flacon en verre 5g
10259790 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10501514 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408971000
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1486-28-8
Formule moléculaire C13H13P
Poids moléculaire (g/mol) 200.22
Numéro MDL MFCD00008508
Clé InChI UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
CID PubChem 73879
Nom IUPAC méthyl(diphényl)phosphane
SMILES CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyldiphenylphosphine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0760g/mL
Point d’ébullition 118.0°C to 120.0°C (2.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2PCH3
Indice de réfraction 1.6240 to 1.6260
Quantité 100 g
Beilstein 16, II, 371
Gravité spécifique 1.076
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 200.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide