Learn More
Méthyldiphénylphosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476290 50 g 50g
11456290 1 g 1g
11466290 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27159.18
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200.22 g/mol
Methyldiphenylphosphine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La méthyldiphenylphosphine est utilisée comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1486-28-8
Formule moléculaire C13H13P
Poids moléculaire (g/mol) 200.22
Numéro MDL MFCD00008508
Clé InChI UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
CID PubChem 73879
Nom IUPAC methyldiphenylphosphane
SMILES CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyldiphenylphosphine
Densité 1.064
Point d’ébullition 160°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 50 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 200.21
Pourcentage de pureté 99%