Learn More
Methyldopa hydrate, MedChemExpress
Description
Methyldopa hydrate (L-(-)-α-Methyldopa hydrate), a potent antihyoertensive agent, is an alpha-adrenergic agonist (selective for α2-adrenergic receptors). Methyldopa hydrate is a prodrug and is metabolized (α-Methylepinephrine) in the central nervous system.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyldopa hydrate |
| CAS | 41372-08-1 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H16NO5.5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | L-(-)-α-Methyldopa hydrateMK-351 hydrate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (139.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=C(O)C=CC(C[C@@](C)(C(O)=O)N)=C1.[1.5H2O] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.24 |
| Afficher plus |