Learn More
Méthyldopate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyldopate Hydrochloride |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| Poids de la formule | 275.0924 |