Learn More
Méthylène1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10324342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10324342 1 g Flacon en verre ambré 1g
10292452 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10324342 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM10174DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 23616-15-1
Formule moléculaire C8H6N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 194.208
Numéro MDL MFCD01566550
Clé InChI JCRFJMHWEAYQAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methyl1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate, 5-carbomethoxy-1,2,3-benzothiadiazole, maybridge1_005151, 5-methoxycarbonyl-1,2,3-benzothiadiazole, methyl benzo 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 4-methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl ester
CID PubChem 2736813
Nom IUPAC 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SN=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyle1, 2, 3-benzothiadiazole-5-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 194.21
Pourcentage de pureté 97%