Learn More
Méthyl1H-benzimidazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10317074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10317074 10 g Flacon en verre ambré 10g
10213032 250 mg Flacon en verre ambré -
10171312 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10317074 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00298EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 26663-77-4
Formule moléculaire C9H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.175
Numéro MDL MFCD03407310
Clé InChI WJHHIVYNOVTVGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzo d imidazole-5-carboxylate, methyl 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylate, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacidmethylester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl 1h-benzo d imidazole-6-carboxylate, benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, methyl ester
CID PubChem 2779733
Nom IUPAC méthyle 3H-benzimidazole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)N=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 1H-benzimidazole-5-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 97%