Learn More
Méthyle2-(2,5-diméthyl-1,3-thiazol-4-yl)acétate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10753853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10753853 1 g Flacon en verre ambré 1g
10416492 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10753853 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL01020DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 306937-37-1
Formule moléculaire C8H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 185.241
Numéro MDL MFCD02677686
Clé InChI AUEJOXGQRQYLDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetate, methyl 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, acmc-1agna, 4-thiazoleaceticacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid methyl ester, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid methyl ester, methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl ethanoate
CID PubChem 2801571
Nom IUPAC Méthyle 2-(2,5-diméthyl-1,3-thiazol-4-yl)acétate
SMILES CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyle2-(2, 5-dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.25
Pourcentage de pureté 97%