Learn More
Méthyle2,6-dichloroisonicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2, 6-dichloroisonicotinate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | methyl 2,6-dichloroisonicotinate, methyl2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-chloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2,6-dichloroisonicotinic acid methyl ester, methyl-2,6-dichloroisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, methyl-2,6-dichlorisonicotinat, acmc-209yt4, xskghsuhoyebtk-uhfffaoysa, methyl 2,6-dichloro-isonicotinate |
| Poids de la formule | 206.03 |
| Pourcentage de pureté | 97% |