Learn More
Méthyle 2-(acétylamino)-5-nitrobenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10180932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10180932 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10180932 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH00482EA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
CAS 5409-45-0
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H10N2O5
Numéro MDL MFCD00157624
Quantité 10 g
Synonyme methyl 2-acetylamino-5-nitrobenzoate, acmc-20akiu, maybridge1_006182, methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-5-nitrobenzoate, 2-acetyl-amino-5-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-acetylamino-5-nitro-, methyl ester
Clé InChI HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Nom IUPAC méthyl 2-acétamido-5-nitrobenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 238.199
CID PubChem 224172
Poids de la formule 238.2
Pourcentage de pureté 97%