Learn More
Méthyle2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-méthylpropanoate, 97 %, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyle2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 232.28 |
| Pourcentage de pureté | 97% |