Learn More
Méthyle2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-méthylpropanoate, 97 %, Maybridge
Code produit 10564885
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10564885 5 g 5g
10039551 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10564885 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RJC01802DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 114524-80-0
Formule moléculaire C13H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 232.283
Numéro MDL MFCD00152138
Clé InChI RCUNGDZWHFRBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl-2-methylpropanoate, alpha-methyl-dl-tryptophan methyl ester, tryptophan,, a-methyl-, methyl ester, alpha-methyl-d,l-tryptophan methyl ester, methyl 2-azanyl-3-1h-indol-3-yl-2-methyl-propanoate, maybridge1_006684, acmc-20ekci, pubchem14800, h-me-dl-trp-ome, h-2-me-dl-try-ome
CID PubChem 2795140
Nom IUPAC méthyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-méthylpropanoate
SMILES CC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)(C(=O)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyle2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 97%