Learn More
Méthyle2-amino-4,5-diméthoxybenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-amino-4, 5-dimethoxybenzoate |
| CAS | 26759-46-6 |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C10H13NO4 |
| Numéro MDL | MFCD00014904 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | methyl 6-aminoveratrate, methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, methyl 2-amino-4,5-dimethoxy benzoate, 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, 6-aminoveratric acid methyl ester, methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 4,5-dimethoxyanthranilic acid methyl, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-, methyl ester, methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid methyl ester |
| Clé InChI | QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |