Learn More
Méthyle2-aminothiophène-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10383312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10383312 1 g Flacon en verre ambré 1g
10394662 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10383312 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK02784DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemical Identifiers
CAS 4651-81-4
Formule moléculaire C6H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.19
Numéro MDL MFCD00159547
Clé InChI DGGJQLCAYQCPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-amino-3-thenoate, methyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-3-methoxycarbonylthiophene, methyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, zlchem 402, pubchem5551, maybridge1_003714, 2-amino-thiophene-3-carboxylicacidmethylester
CID PubChem 78381
Nom IUPAC 2-aminothiophène-3-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyle2-aminothiophene-3-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.19
Pourcentage de pureté 97%