Learn More
2-chloro-3,4-diméthoxybenzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10744763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10744763 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10744763 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09269EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyle2-chloro-3, 4-dimethoxybenzoate
CAS 175136-01-3
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C10H11ClO4
Numéro MDL MFCD00085114
Quantité 10 g
Synonyme maybridge1_001981, benzoic acid,2-chloro-3,4-dimethoxy-, methyl ester
Clé InChI RYYAHUFRPCBHCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)OC)Cl)OC
Nom IUPAC 2-chloro-3,4-diméthoxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 230.644
CID PubChem 2774981
Poids de la formule 230.65
Pourcentage de pureté 97%