Learn More
méthyle2-chloropyrimidine-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10662305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10662305 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10442464 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10662305 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08502CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 149849-94-5
Formule moléculaire C6H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.57
Numéro MDL MFCD11841080
Clé InChI GGTNGWOGJHJQCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl pyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro-, methyl ester, methyl2-chloropyrimidine-4-carboxylate
CID PubChem 43811076
Nom IUPAC 2-chloropyrimidine-4-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=NC(Cl)=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 97%