Learn More
Méthyl-2-isothiocyanatobenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10743574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10743574 10 g 10g
10302315 5 g 5g
10722037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10743574 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01695EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 16024-82-1
Formule moléculaire C9H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 193.22
Numéro MDL MFCD00041062
Clé InChI UNXVHBOJSCWVCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isothiocyanato-benzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, benzoic acid,2-isothiocyanato-, methyl ester, benzoic acid, 2-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-209dkr, methyl2-isothiocyanatobenzoate, methyl 2-isothiocyanato benzoate, methyl 2-isothiocyanatobenzenecarboxylate, 2-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester
CID PubChem 85243
Nom IUPAC methyl 2-isothiocyanatobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-isothiocyanatobenzoate
% min. CAS 97.0
Densité 1.2500g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire SCNC6H4CO2CH3
Quantité 10 g
Poids de la formule 193.23
Pourcentage de pureté 97%