Learn More
Méthyle3-amino-4-cyanothiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10394712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10394712 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10394712 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00977EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate
CAS 102123-28-4
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H6N2O2S
Numéro MDL MFCD00052590
Quantité 10 g
Synonyme 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-cyano-, methyl ester, acmc-1boui, methyl 3-amino-4-cyano thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-cyano-,methyl ester, 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Clé InChI AEWVEROSMGRHRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CS1)C#N)N
Nom IUPAC 3-amino-4-cyanothiophène-2-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 182.197
CID PubChem 2778419
Poids de la formule 182.2
Pourcentage de pureté 97%