Learn More
Méthyle3-amino-4-(isopropylsulfonyl)thiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10651293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10651293 1 g 1g
10304722 10 g 10g
10376704 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10651293 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM01952DA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 175201-72-6
Formule moléculaire C9H13NO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 263.33
Numéro MDL MFCD00067930
Clé InChI LSLWECVRXQXIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methylethyl sulfonyl thiophene-2-carboxylate, maybridge1_004550, methyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-azanyl-4-propan-2-ylsulfonyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-propane-2-sulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2778568
Nom IUPAC methyl 3-amino-4-(propane-2-sulfonyl)thiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(=CS1)S(=O)(=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-4-(isopropylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 263.34
Pourcentage de pureté 97%