Learn More
Méthyle3-amino-4-(méthylsulfonyl)thiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10364762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10364762 10 g 10g
10161212 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10364762 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM01956EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175201-73-7
Formule moléculaire C7H9NO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 235.272
Numéro MDL MFCD00067932
Clé InChI ZFMCGKFMQDQBLY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2778572
Nom IUPAC méthyle 3-amino-4-méthylsulfonylthiophène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CS1)S(=O)(=O)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-4-(methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Synonyme methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methanesulfonylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulphonyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methanesulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene, maybridge1_004594, timtec-bb sbb005527, buttpark 33\04-59, methyl3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2carboxylate
Poids de la formule 235.28
Pourcentage de pureté 97%