Learn More
Méthyle3-amino-4-méthylthiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10391865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10391865 5 g 5g
10304782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10391865 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01297DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 85006-31-1
Formule moléculaire C7H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.21
Numéro MDL MFCD00051822
Clé InChI YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 123584
Nom IUPAC 3-amino-4-méthylthiophène-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 171.22
Pourcentage de pureté 97%