Learn More
Méthyle3-amino-5-(4-chlorophényl)thiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10364332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10364332 1 g Flacon en verre ambré 1g
10324382 10 g Flacon en verre ambré 10g
10245524 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10364332 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK00598DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 91076-93-6
Formule moléculaire C12H10ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 267.727
Numéro MDL MFCD00052591
Clé InChI MELGGDOYSMRBGA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777492
Nom IUPAC 3-amino-5-(4-chlorophényl)thiophène-2-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-4-chlorophenyl-, methyl ester, 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem8387, maybridge1_003891, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-thiophene-2-carboxylate
Poids de la formule 267.74
Pourcentage de pureté 97%