Learn More
Méthyle3-amino-5-phénylthiophène-2-carboxylate %, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10603023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10603023 1 g Flacon en verre ambré 1g
10019411 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10603023 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK00498DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 100063-22-7
Formule moléculaire C12H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 233.285
Numéro MDL MFCD00068161
Clé InChI QESSCNMSOLRYBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-amino-5-phenyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-phenyl-, methyl ester, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-5-4-phenyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_003977, acmc-2097mh, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-5-phenylthiophene, methyl 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylate
CID PubChem 700562
Nom IUPAC Méthyle 3-amino-5-phénylthiophène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyle3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 233.29
Pourcentage de pureté 97%