Learn More
Méthyle3-amino-5-(tert-butyl)thiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10772863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10772863 1 g 1g
10240135 5 g 5g
10743053 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10772863 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK00671DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175137-03-8
Formule moléculaire C10H15NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 213.295
Numéro MDL MFCD00068163
Clé InChI WHJBGOQJMFAKHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-tert-butyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-4-tert-butyl thiophene-2-carboxylate, maybridge1_003935, methyl 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylate, 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5-tert-butylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-5-1,1-dimethylethyl-, methyl ester
CID PubChem 2777503
Nom IUPAC Méthyle 3-amino-5-tert-butylthiophène-2-carboxylate
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(S1)C(=O)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 213.3
Pourcentage de pureté 97%