Learn More
3-bromothiophène-2-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10120652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10120652 1 g Flacon en verre ambré 1g
10233232 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10120652 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW02691DA
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 26137-08-6
Formule moléculaire C6H5BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 221.068
Numéro MDL MFCD00173839
Clé InChI PEGSJNCGPSIJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-2-thiophenecarboxylate, maybridge3_006386, ksc494q2p, 2-methoxycarbonyl-3-bromothiophene, methyl-3-bromothiophene carboxylate, methyl 3-bromanylthiophene-2-carboxylate
CID PubChem 2740074
Nom IUPAC méthyl 3-bromothiophène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyle3-bromothiophene-2-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 221.07
Pourcentage de pureté 97%