Learn More
Méthyle3-chloro-4-méthylthiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10150592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10150592 1 g Flacon en verre ambré 1g
10069411 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10150592 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK01297DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 175137-11-8
Formule moléculaire C7H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.641
Numéro MDL MFCD00052072
Clé InChI BUFSIDWTJVUAER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, maybridge1_003874, 2-methoxycarbonyl-3-chloro4-methylthiophene, 2-methoxycarbonyl-3-chloro-4-methylthiophene, methyl 3-chloro-4-methylthiophenecarboxylate, methyl3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloranyl-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester
CID PubChem 2777567
Nom IUPAC Méthyle 3-chloro-4-méthylthiophène-2-carboxylate
SMILES CC1=CSC(=C1Cl)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 190.65
Pourcentage de pureté 97%