Learn More
Méthyle3-cyanobenzoate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10622015 1 g Flacon en verre ambré 1g
10065152 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10622015 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RJC00610DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 13531-48-1
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00220156
Clé InChI XPBHWSMZTSSEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl m-cyanobenzoate, benzoic acid, 3-cyano-, methyl ester, 3-cyanobenzoic acid methyl ester, methyl-3-cyanobenzoate, methyl3-cyanobenzoate, pubchem21088, acmc-1burk, intermediates-zcf02042, ksc180c9j, 3-cn-c6h4-cooch3
CID PubChem 83554
Nom IUPAC 3-cyanobenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyle3-cyanobenzoate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 95%