Learn More
Méthyle3-hydrobenzo[b]thiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10643393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10643393 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10643393 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB04875DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 13134-76-4
Formule moléculaire C10H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00067732
Clé InChI JVUOTPTULVZUTL-KTKRTIGZSA-N
Synonyme methyl 3-hydroxybenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-hydroxybenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-hydroxy methoxy methylidene-1-benzothiophen-3-one, 2z-2-hydroxy methoxy methylidene-1-benzothiophen-3-one, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-hydroxy-, methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, maybridge4_000295, methyl 3-hydroxy-benzothiophene2-carboxylate
CID PubChem 83165
SMILES CO\C(O)=C1/SC2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-hydroxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC (2Z)-2-[hydroxy(methoxy)methylidene]-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-one
Poids de la formule 208.24
Pourcentage de pureté 97%