Learn More
Méthyle3-hydroxybutanoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10778835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10778835 10 g -
10526334 25 g 25g
10668545 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10778835 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01506EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 3976-69-0
Formule moléculaire C5H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.132
Numéro MDL MFCD00063289
Clé InChI LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Synonyme methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
CID PubChem 2724279
Nom IUPAC méthyl (3R)-3-hydroxybutanoate
SMILES CC(CC(=O)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-hydroxybutanoate
% min. CAS 97.0
Densité 1.0500g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2CO2CH3
Quantité 10 g
Conditions de rotation spécifiques - 21.50 (20.00°C neat)
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 97%