Learn More
Méthyle3-isothiocyanatothiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10059131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10059131 1 g Flacon en verre ambré 1g
10762483 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10059131 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK00289DA
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 81321-10-0
Formule moléculaire C7H5NO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 199.24
Numéro MDL MFCD00052589
Clé InChI RKBLURUDWDTMOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylate, 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-isothiocyanato-, methyl ester, methyl 3-isoisothiocyanatothiophene-2-carboxylate
CID PubChem 2777461
Nom IUPAC methyl 3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 97%