Learn More
Méthyle3-méthyl-4-nitrobenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10579972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10579972 50 g 50g
10203572 1 g 1g
10270495 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10579972 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00715EE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 24078-21-5
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.174
Numéro MDL MFCD00085640
Clé InChI IEFONJKJLZFGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3-methyl-4-nitro-, methyl ester, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid methyl ester, m-toluic acid, 4-nitro-, methyl ester, methyl 3-methyl-4-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, methyl ester, methyl3-methyl-4-nitrobenzoate, pubchem2350, acmc-1cfdu, methyl 4-nitro-m-toluate, ksc205m3d
CID PubChem 260927
Nom IUPAC méthyl 3-méthyl-4-nitrobenzoate
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 50 g
Poids de la formule 195.17
Pourcentage de pureté 97%