Learn More
Chlorhydrate de méthylyle4-aminothiophène-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10511502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10511502 1 g Flacon en verre ambré 1g
10476272 10 g Flacon en verre ambré -
10482854 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10511502 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK01904DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 39978-14-8
Formule moléculaire C6H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.19
Numéro MDL MFCD00068149
Clé InChI BUFZZXCVOFBHLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 3-carbomethoxy-4-aminothiophene hydrochloride, acmc-209zkz, methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate, chloride, 3-amino-4-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, methyl3-aminothiophene-4-carboxylatehydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonyl thiophene hydrochloride, methyl 4-aminothiophen-3-carboxylate hydrochloride
CID PubChem 2777609
Nom IUPAC 4-aminothiophène-3-carboxylate de méthyle ; Chlorhydrate
SMILES COC(=O)C1=CSC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.65
Pourcentage de pureté 97%