Learn More
Méthylène4-méthoxythiophène-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10337114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10337114 5 g 5g
10101312 250 mg 250mg
10019551 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10337114 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00444DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 65369-22-4
Formule moléculaire C7H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 172.198
Numéro MDL MFCD00067995
Clé InChI LQIVVUILGDRRHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-methoxy-3-thiophenecarboxylate, 4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, maybridge1_004625, ksc495s3h, methyl 4-methoxythiophene-3-arboxylate, 3-methoxythiophene-4-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,4-methoxy-,methyl ester, 4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester
CID PubChem 2778377
Nom IUPAC méthyle 4-méthoxythiophène-3-carboxylate
SMILES COC1=CSC=C1C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 97%