Learn More
Méthyle4-(trifluorométhoxy)benzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10569972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10569972 1 g 1g
10492494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10569972 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00423DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 780-31-4
Formule moléculaire C9H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.147
Numéro MDL MFCD00041006
Clé InChI JFFLBWZTJAWGNP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 737353
Nom IUPAC Méthyle 4-(trifluorométhoxy)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyle4-(trifluoromethoxy)benzoate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CF3OC6H4C(O)OCH3
Quantité 1 g
Synonyme methyl 4-trifluoromethoxy benzoate, benzoic acid, 4-trifluoromethoxy-, methyl ester, acmc-209pd6, methyl4-trifluoromethoxy benzoate, 2-trifluoromethoxy-terephthalonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoic acid methyl ester, p-trifluoromethoxy benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-trifluoromethoxy-, methyl ester
Poids de la formule 220.15
Pourcentage de pureté 97%