Learn More
Méthyle4-(trifluorométhyl)nicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10742313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10742313 1 g Flacon en verre ambré 1g
10407632 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10742313 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF03951DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175204-82-7
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.136
Numéro MDL MFCD00101568
Clé InChI RFUABQNZKSSKRX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2775680
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(trifluoromethyl)nicotinate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme methyl 4-trifluoromethyl nicotinate, methyl 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, methyl4-trifluoromethyl nicotinate, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid methyl ester, pubchem23562, methyl 4-trifluoromethylnicotinate, methyl 4-trifluormethylpyridine-3-carboxylate, methyl 4-trifluoromethylpyridin-3-ylcarboxylate
Poids de la formule 205.13
Pourcentage de pureté 97%