Learn More
Méthyl5-formyl-2-méthyl-3-furoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10495512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10495512 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10089391 1 g Flacon en verre ambré 1g
10544984 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10495512 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00666CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 81661-26-9
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.148
Numéro MDL MFCD03407372
Clé InChI WINMHOHYPKKTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate, 3-furancarboxylicacid, 5-formyl-2-methyl-, methyl ester, methyl 5-formyl-2-methyl-3-furancarboxylate, 5-formyl-2-methyl-furan-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-formyl-2-methyl-, methyl ester
CID PubChem 2779820
Nom IUPAC méthyle 5-formyle-2-méthylfurane-3-carboxylate
SMILES CC1=C(C=C(O1)C=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%