Learn More
5-méthyl-3-isoxazolecarboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10113264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10113264 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10113264 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10422DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyle5-methyl-3-isoxazolecarboxylate
CAS 19788-35-3
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H7NO3
Numéro MDL MFCD00015895
Quantité 1 g
Synonyme methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-3-isoxazolecarboxylate, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-methyl-3-isoxazole carboxylate, methyl-5-methyl-3-isoxazole carboxylate, 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, acmc-209xf5, ksc489s1r
Clé InChI MVHHQOCEOUNTID-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=NOC(C)=C1
Nom IUPAC methyl 5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 141.13
CID PubChem 88245
Poids de la formule 141.13
Pourcentage de pureté 97%