Learn More
Méthyle6-(1-pyrrolidinyl)nicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10337074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10337074 5 g -
10055262 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10337074 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07009DE
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 210963-94-3
Formule moléculaire C11H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.245
Numéro MDL MFCD05664433
Clé InChI OWOKTZZFJFFUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 6-pyrrolidinonicotinate, methyl 6-1-pyrrolidinyl nicotinate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl nicotinate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylate, acmc-1cher, methyl 6-pyrrolidine-1-yl nicotinate, methyl 6-pyrrolidine-1-yl nicotinoate, methyl 6-pyrrolidin-1-ylnicotinate, methyl 6-pyrrolidinylpyridine-3-carboxylate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl nicotinate;ethyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylate
CID PubChem 2794748
Nom IUPAC Méthyl 6-pyrrolidin-1-ylpyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N2CCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyle6-(1-pyrrolidinyl)nicotinate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 97%