Learn More
Méthyle6-(diéthylamino)nicotinate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622025
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10622025 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10269542 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10622025 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07007CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 690632-37-2
Formule moléculaire C11H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.261
Numéro MDL MFCD05664431
Clé InChI MYJCIGZNMMQDRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 6-diethylamino nicotinate, methyl 6-diethylamino pyridine-3-carboxylate
CID PubChem 2794746
Nom IUPAC 6-(diéthylamino)pyridine-3-carboxylate de méthyle
SMILES CCN(CC)C1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-(diethylamino)nicotinate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 95%