Learn More
Méthyle6-morpholinonicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10427802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10427802 1 g 1g
10294524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10427802 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC17522DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 132546-81-7
Formule moléculaire C11H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD03783347
Clé InChI FFBPRHFKXVNLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 6-morpholinonicotinate, methyl 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylate, acmc-1by02, methyl 6-morpholin-4-ylnicotinate, methyl6-morpholinonicotinate, methyl 6-morpholin-4-yl-nicotinate, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2776466
Nom IUPAC methyl 6-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyle6-morpholinonicotinate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 97%