Learn More
Bleu de méthylène, coloration biologique, C.I.52015, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Cuve en verre de 25g
Specifications
Specifications
| Point de fusion | 190°C |
| CAS | 61-73-4 |
| Formule moléculaire | C16H18ClN3S |
| Numéro MDL | 12111 |
| Clé InChI | CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-] |
| Nom IUPAC | [7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 319.851 |
| CID PubChem | 6099 |
| ChEBI | CHEBI:6872 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methylene Blue
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.