Learn More
Bleu de méthylène, Fisher BioReagents™
Code produit 10307033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10307033 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10307033 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP117100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylene Blue
Point de fusion 190°C
CAS 7220-79-3
Coefficient d’extinction 2000g(-1) cm(-1) min.
Formule moléculaire C16H24ClN3O3S
Numéro MDL MFCD00150008
Merck Index 15, 6132
Informations sur la solubilité Solubility in water: slight
Identification Pass Test
Clé InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Nom IUPAC 3,7-bis(dimethylamino)-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium trihydrate chloride
Poids moléculaire (g/mol) 373.90
CID PubChem 104827
Lambda max. 660 to 664nm
Poids de la formule 373.9
Perte à la dessiccation 8.0 to 18.0%
Conditionnement Bouteille en verre
Tension de vapeur Vapor Pressure: Negligible
Informations sur la décomposition 190°C
Densité 1.230g/cm³
N° d’indice de couleur 52015
Couleur Vert
pH 3 to 4.5
Quantité 100 g
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylene Blue
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.