Learn More
Methylene Blue Hydrate (>90%), TRC
Code produit 30464595
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464595 5 g 5g
30473814 100 g 100g
30466554 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2942455G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122965-43-9
Formule moléculaire C16 H18 Cl N3 S x H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 319.85
Synonyme Methylene blue hydrate, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride Hydrate
Nom IUPAC 3-N,3-N,7-N,7-N-tetramethylphenothiazin-5-ium-3,7-diamine;chloride;hydrate
SMILES O.[Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylthioninium chloride hydrate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Poids de la formule 319.85