Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de bleu de méthylène, 96+ %, coloration de pureté élevée
Code produit 10004053 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10004053 1 kg Flacon en verre 1kg
10741891 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10004053 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 229800010
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122965-43-9
Formule moléculaire C16H18ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 319.85
Numéro MDL MFCD00150006
Clé InChI CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
CID PubChem 16211647
Nom IUPAC [7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; hydrate
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylene Blue hydrate
Point de fusion 100.0°C to 110.0°C
Teneur en colorant 96.0 to 103.0% (on dried substance)
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 8.0% to 22.0% (105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 96+%
Couleur Vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 319.85
Pourcentage de pureté ≥96%