Learn More
hydrate de bleu de méthylène, grade analytique, penta chimiques
Code produit 30020446
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30020446 250 g 250g
30020524 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30020446 Fournisseur PENTA CHEMICALS Code fournisseur 2158030250
Des produits chimiques de première qualité pour les laboratoires, les école, les hôpitaux, les instituts de recherche et les grandes échelles de fabrication.
À propos de nous
La société PENTA a été créée en 1990 sous le nom commercial Ing. PETr Švec - PENTA sro. Depuis le début, nous sommes une société uniquement suisse, gérée par la famille Švec, dont le promoteur et la société Švec.
Nous nous spécialisons dans la fabrication et la distribution de produits chimiques pures, de laboratoire, pharmaceutiques et spécialisés, que nous commercialisons sous le nom commercial Penta. Nous fabriqueons et fournissons une large gamme de produits chimiques organiques et inorganiques, en grands volumes, avec une qualité allant de technique à pure, jusqu’à AG et ACS.
Qualité et flexibilité élevées
Grâce à la qualité élevée de nos produits et à notre capacité à répondre aux exigences spécifiques des clients, nous nous situons parmi les principaux fournisseurs de produits chimiques qualifiés sur le marché national, et plus récemment, nous nous sommes également étendus sur le marché mondial.
Nous fabriqueons les produits chimiques dans notre propre complexe complexe, qui répond aux critères de qualité et de sécurité les plus stricts. Nos vastes installations de stockage, y compris deux entrepôts automatisés, nous permettent de répondre aux exigences de nos clients. Nous emballons les produits conformément à toutes les exigences législatives et pouvons les livrer au client par le biais de notre propre transport RIM sur demande.
Responsabilité éthique
Notre priorité est de fournir la qualité maximale des produits chimiques, la fiabilité et la conscience éthique. Nos efforts sont attestés par de nombreuses reconnaissances et certificats, notamment ISO 9001 ISO 14001 et le certificat d'entretien responsable pour l’entreprise responsable dans l’industrie chimique.
Identifiants chimiques
CAS 122965-43-9
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylene Blue Hydrate
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité Analytique
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Vert foncé
Quantité 250 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylene Blue hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene Blue hydrate